Merck
C3036
Copper(II) sulfate pentahydrate
suitable for plant cell culture, ≥98%
Synonyma:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CuSO4 · 5H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
249.69
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfate pentahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)