C1335
S-(−)-Carbidopa
≥98% (TLC), powder
Synonyma:
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid, S-(−)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-2-methylbenzenepropanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... DDC(1644)
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.