O této položce
form
aqueous suspension
Quality Segment
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
mol wt
tetramer ~250 kDa
isoelectric point
5.4
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... CAT(280743)
General description
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Application
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Catalase from bovine liver
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?