Merck
A9272
Adenosine 3′-monophosphate
≥98% (HPLC), yeast, powder
Synonyma:
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N5O7P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
347.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
201-521-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
54478
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adenosine 3′-monophosphate, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
Application
Adenosine 3′-monophosphate (3′-AMP) is a metabolite produced from hydrolysis of 2′,3′-cAMP by a family of metal-dependent phosphodiesterases. 3′-AMP inhibits proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors. 2′,3′-cAMP and 3′-AMP represent a new unexplored pathway for adenosine-based cell regulation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)