93620
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
lyophilized powder, ~10000 U/mg
Synonyma:
SBTI
About This Item
Doporučené produkty
biological source
Glycine max (soybean)
form
lyophilized powder
specific activity
~10000 U/mg
mol wt
Mr ~20000
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Preparation Note
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.