72762
Blue Dextran
average mol wt 500,000
Synonyma:
Blue Dextran 500, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
mol wt
average mol wt 500,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.