Key Documents
19534
Sigma-Aldrich
Q-Dextran
average mol wt 4,000
About This Item
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
mol wt
average mol wt 4,000
composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.