137263
Tromethamine
EMPROVE® EVOLVE
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Tromethamine, Tris
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c