01649
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
Synonyma:
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.