Z414522
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Doporučené produkty
material
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
case of 12
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
O.D.
131 mm
capacity
1,000 mL
Související kategorie
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)