SMB01345
N-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide
Synonyma:
1,6-Dihydro-1-methyl-6 -oxonicotinamide, 1-Methyl-5-carboxylamide-2-pyridone, 2-Py, 2PY, 3-Carbamoyl-1-methyl-6-pyridone, N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide, Me2PY, Met2PY, Nedifloramide, Nudifloramide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
solid
mp
210—21.5 °C
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChI key
JLQSXXWTCJPCBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)