Merck
E3257
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Synonyma:
Di(N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate, EGS, Ethylene glycol bis(succinimidyl succinate), Ethylene glycol disuccinate di(N-succinimidyl) ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H20N2O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
456.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9167119
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
color
white to off-white
solubility
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL, DMF: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20N2O12/c21-11-1-2-12(22)19(11)31-17(27)7-5-15(25)29-9-10-30-16(26)6-8-18(28)32-20-13(23)3-4-14(20)24/h1-10H2
InChI key
QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester) has been used as a cross-linking agent.
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester) is a homobifunctional, cleavable cross-linking reagent. It is mainly coupled to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). The linkage provides a 12-atom spacer.
Features and Benefits
The ethylene glycol linkage is cleavable by hydroxylamine.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)