Merck
A9199
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioXtra, ≥95%
Synonyma:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioXtra
assay
≥95%
form
liquid
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol has been used as an component in enzyme assay for screening the alkaline phosphatase activity in sarcoma osteogenic (SaOS-2) cells..
Biochem/physiol Actions
2-Amino-2-methyl-1-propanol is a substituted aliphatic alcohol and is used majorly as a pH balancer in cosmetic formulations. It has phototoxic effect as it can interact and penetrate above the sebum layer. However, it is not carcinogenic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.8 °F - closed cup
flash_point_c
82.1 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)