Merck
99357
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
26111700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
Selectophore
Quality Segment
form
liquid
composition
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732), Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733), Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)