Přeskočit na
95251
Diisopropyl ether
analytical standard
Synonyma:
Isopropyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 520,00 Kč
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 010,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-560-6
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
MDL number:
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
827 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.006% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.367 (lit.), n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisopropyl ether is a secondary ether , which finds applications as an extractant and oxygenate gasoline additive.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
382701853021.00867
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-20-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Introduction to Spectroscopy (2016)
Organic Chemistry: Chemistry, Organic chemistry (2016)
B E Cham et al.
Journal of virological methods, 137(1), 160-163 (2006-07-01)
Many viruses including HIV, hepatitis C and hepatitis B, have an outer lipid envelope which maintains inserted viral peptides in the "correct" functional conformation and orientation. Disruption of the lipid envelope by most solvents destroys infectivity and often results in
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
95251-10ML-F04061833315767
95251-1ML-F04061836957292
95251-5ML-F04061836957308
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?