Merck
90568
Fenofibric acid
analytical standard
Synonyma:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, Fenofibric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H15ClO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.75
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-626-9
Beilstein/REAXYS Number:
2058973
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Application
Fenofibric acid may be used as a reference standard in the determination of fenofibric acid in samples of human plasma using high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)