Přeskočit na
88580
Phenothiazine
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyma:
PTZ, 10H-Phenothiazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
922,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 510,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 910,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H9NS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-196-5
Beilstein/REAXYS Number:
143237
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
371 °C (lit.)
922,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
pellets
technique(s)
GC/GC: suitable
bp
371 °C (lit.)
mp
182-187 °C (lit.), 183-187 °C
SMILES string
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
General description
The structure of phenothiazine is rigid, being tricyclic. It is known to alter dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine).[1] Its use as an electron donor is based on its unique hole transporting ability, electron releasing nitrogen and sulfur heteroatoms and its non-planar structure leading to lower molecular aggregation.
Application
Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P148319167228.20975
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
form
pellets
form
-
form
powder
form
solid
mp
182-187 °C (lit.), 183-187 °C
mp
182-187 °C (lit.)
mp
160-167 °C
mp
182-185 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenothiazine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Photodegradation of trimeprazine triggered by self-photogenerated singlet molecular oxygen
Waseem A, et al
Journal of Saudi Chemical Society (2012)
Acridine and phenothiazine derivatives as pharmacotherapeutics for prion disease
Carsten K, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(17), 9834-9841 (2001)
A S Horn et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 68(10), 2325-2328 (1971-10-01)
Phenothiazines and butyrophenones are known to alter dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine) metabolism in the brain in a fashion suggesting that they may block dopamine receptors. We observed, using Dreiding molecular models, that dopamine in its solid-state conformation is superimposable upon a portion
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
88580-1KG04061826715406
88580-50G04061833065105
88580-250G04061833441343