Merck
83059
M-Gredient® Potato Peptone from potatoes
suitable for microbiology
Synonyma:
Peptone from vegetable
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
potato
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥4.5% , total nitrogen (N), ≥9.5%
ign. residue
≤22%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C)
solubility
H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)