78118BC
MVP ICON® Protective Case
for use with MVP ICON® instrument
About This Item
Doporučené produkty
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Související kategorie
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)