Merck
71715
Sodium ionophore I - membrane A
Selectophore, function tested
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
26111700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
Selectophore
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Composition;
1.0 wt% Sodium Ionophore I (71732)
66.0 wt% Bis(1-butylpentyl) decane-1,10-diyl diglutarate (ETH 469) (30585)
33.0 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Ion selective polymer membrane for assaying sodium in undiluted serum or urine with ISE
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)