Přeskočit na
63107
Magnesium oxide
tested according to Ph. Eur., heavy
Synonyma:
Magnesii oxidum ponderosum
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 260,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
MgO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
40.30
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-171-9
MDL number:
eCl@ss:
38110204
4 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
mp
2852 °C (lit.)
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Crystal orientation of epitaxial film deposited on silicon surface.: Research highlights the role of magnesium oxide as a substrate in the deposition of epitaxial films, crucial for the semiconductor industry, offering potential advancements in electronic device fabrication (Kaneko et al., 2024).
  • Advancing in Cesium Retention: Application of Magnesium Phosphate Cement Composites.: This paper discusses the use of magnesium oxide in magnesium phosphate cement composites for cesium retention, providing a novel approach to nuclear waste management and environmental safety (Gharsallah et al., 2024).
  • Investigation of Crystallization Growth Characteristics of Mg(OH)(2) Crystals under Unconstrained Conditions.: Studies the crystallization process of magnesium hydroxide from magnesium oxide, essential for industrial applications such as wastewater treatment and fire retardants (Lv et al., 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
203718342793634646
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
2852 °C (lit.)
mp
2852 °C (lit.)
mp
2852 °C (lit.)
mp
2852 °C (lit.)
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium oxide
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)