Merck
63089
Magnesium oxide
BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT)
Synonyma:
Magnesia, MgO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
MgO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
40.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-171-9
MDL number:
eCl@ss:
38110204
Assay:
≥97.0% (calcined substance, KT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97.0% (calcined substance, KT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
loss
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
2852 °C (lit.)
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤10 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.040, λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium oxide is used as a dietary supplement to study its effects on processes such as the rate of calcium uptate and ATPase activity. MgO is used in the development of various nanoparticles.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium oxide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)