Přeskočit na
60403
Potassium ionophore I
Selectophore, function tested
Synonyma:
Valinomycin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C54H90N6O18
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1111.32
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-896-6
Beilstein/REAXYS Number:
78657
MDL number:
13 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder or crystals
quality
function tested
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
flow cytometry: suitable
color
white to beige
suitability
suitable for flow cytometry
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Important research tool for membrane studies[1]; As ionophor in membrane electrodes for the determination of K+-activities[2][3]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
603979937399311
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
form
powder or crystals
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
suitability
suitable for flow cytometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Model membranes.
A D Bangham
Chemistry and physics of lipids, 8(4), 386-392 (1972-05-01)
Determination of potassium ion concentration in serum using a highly selective liquid-membrane electrode.
L A Pioda et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 29(2), 289-293 (1970-08-01)
H F Osswald et al.
Clinical chemistry, 25(1), 39-43 (1979-01-01)
We describe a flow-through system with an ion-selective electrode for measurement of blood potassium ion concentration, continuously and on-line off the extracorporeal blood circulation in an operating theater during human open-heart surgery. Comparison measurements were made with the SMA flame
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
60403-100MG04061832675848