Merck
38143
Peptone from potatoes No. 2
suitable for microbiology
Synonyma:
Peptone from vegetable
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
EC Number:
309-353-8
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
potato
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥4.5% , chloride (as NaCl), ≤16% , total nitrogen (N), ≥10%
ign. residue
≤25%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
application(s)
microbiology
Application
Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation. This potato peptone is manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. It has an increased solubility compared to the potato peptone 83059.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)