Přeskočit na
35031
Oxyfluorfen
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H11ClF3NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
361.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-983-0
Beilstein/REAXYS Number:
2065259
MDL number:
2 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
OQMBBFQZGJFLBU-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxyfluorfen is a diphenyl-ether herbicide, which can be commonly used in vineyards for weed control management. It can block the chlorophyll biosynthesis in plants by inhibiting protoporphyrinogen oxidase enzyme
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
464163534693163
Oxyfluorfen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35031
Oxyfluorfen
Oxasulfuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46416
Oxasulfuron
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxyfluorfen
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Photochemical behaviour of oxyfluorfen: a diphenyl-ether herbicide
Scrano L, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 129, 65-70 (1999)
Effect of oxyfluorfen and diuron alone and in mixture on antioxidative enzymes of Scenedesmus obliquus
Geoffroy L, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 72, 178-185 (2002)
L Geoffroy et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 45(4), 445-452 (2004-01-08)
The effect of oxyfluorfen was investigated when alga Scenedesmus obliquus has been exposed to different concentrations (7.5, 15, and 22.5 microg x L(-1)) at 12, 24, and 48 hours of exposure. Toxicity test was done by using 13 biomarkers concerning
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
35031-100MG04061838388315