Přeskočit na
14340
(+)-Bicuculline
≥97.0% (TLC), GABAA receptor antagonist, powder
Synonyma:
Bucuculline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 650,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 510,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H17NO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
367.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-619-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
98786
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
powder
1 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(+)-Bicuculline, ≥97.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
mp
193-197 °C
SMILES string
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
Bicuculline is a convulsant alkaloid. It was originally isolated from the plant Dicentra cucullaria.
Application
Bicuculline has been used:
  • as a compound to compare pharmacodynamics and network activity profiles of conolidine/cannabidiol
  • to study the effects of chronic caffeine administration on the function of GABAA receptor
  • to isolate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR)-specific evoked and miniature excitatory postsynaptic currents (eEPSCs and mEPSCs) in neurons of rats
Biochem/physiol Actions
(+)-Bicuculline acts as a competitive inhibitor of GABA liganding binding to the receptor.[1]
(+)-Bicuculline is a GABAA receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAC Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL80371P3510H5777
(+)-Bicuculline phyproof® Reference Substance
PHL80371
(+)-Bicuculline
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
193-197 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PDE4B(5142)
Gene Information
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
optical activity
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Bicuculline
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
14340-25MG04061838734808
14340-500MG04061838734815
14340-500M04061837383045
14340-100MG04061838734792