Merck
11133
Antimony(V) sulfide
≥60% Sb, techincal grade, solid
Synonyma:
Antimony pentasulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Sb2S5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
403.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
215-255-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Antimony(V) sulfide, technical, ≥60% Sb basis
Quality Segment
grade
technical
form
solid
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
concentration
≥60% Sb
SMILES string
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
InChI key
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)