Merck
05094
Dodecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonyma:
PED-diol (n=12)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2CH2O)12H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
546.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-859-1
MDL number:
Assay:
≥95% (oligomer purity)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O13/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26/h25-26H,1-24H2
InChI key
WRZXKWFJEFFURH-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecaethylene glycol also known as PED-diol (n=12), is a versatile cross-linking reagent, used in organic synthesis.
Application
Dodecaethylene glycol can be used as a cross-linking reagent in synthesizing water-soluble forms of tocopherol succinate.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)