Merck
03869
Cresol mixture of isomers
technical, crude, ~85% (sum of isomers, GC)
Synonyma:
Methylphenol tricresol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
~85% (sum of isomers, GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
~85% (sum of isomers, GC)
form
liquid
quality
crude
impurities
≤8% phenol (GC)
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1.Cc2cccc(O)c2.Cc3ccccc3O
InChI
1S/3C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-6-3-2-4-7(8)5-6;1-6-4-2-3-5-7(6)8/h3*2-5,8H,1H3
InChI key
QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Separation of cresols using coelectroosmotic capillary electrophoresis.: This research explores the separation of cresol isomers using coelectroosmotic capillary electrophoresis. The study demonstrates an efficient method for analyzing cresol mixtures, which is valuable in both industrial and pharmaceutical applications where precise separation of isomers is critical (Masselter et al., 1993).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresol mixture of isomers
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)