Přeskočit na
03620
Ethylenediaminetetraacetic acid
≥98.0% (KT), powder
Synonyma:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
813,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 740,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
292.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
813,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethylenediaminetetraacetic acid, ≥98.0% (KT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA, N,N,N′,N′-ethylenediaminetetraacetic acid) is a chelating agent. It forms complexes with rare earth metal ions and the stability constants of these complexes have been evaluated. Hydroxyl radicals generated pulse radiolytically in N2O- and N2O-O2-saturated solutions reacts with EDTA. Absorption spectrum of this reaction was recorded and maxima was observed at 275 and 480nm. EDTA is an excellent ligand for Cd(II) and forms stable Cd-EDTA complexes. 113Cd NMR studies of Cd-EDTA complexes have been reported.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) may be employed in a microtiter plate assay. In this assay, interaction between EDTA or lactoferrin and nisin, lysozyme, or monolaurin against Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, and Pseudomonas fluorescens strains was investigated.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
431788EDS4005-OP
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: ~0.5 g/L at 20 °C
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
assay
≥98.0% (KT)
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
signalword
Warning
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Jill K Branen et al.
International journal of food microbiology, 90(1), 63-74 (2003-12-16)
A microtiter plate assay was employed to systematically assess the interaction between ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) or lactoferrin and nisin, lysozyme, or monolaurin against strains of Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, and Pseudomonas fluorescens. Low levels of EDTA acted synergistically
The stability of the rare earth complexes with ethylenediaminetetraacetic acid.
Wheelwright EJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(17), 4196-4201 (1953)
Hobel B and von Sonntag C.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 3, 509-514 (1998)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1255001-200MG04061838723604
PHR1535-500MG04061834420903
E-075-1ML04061833592762
E170000004061833793312
E9750-5G04061833609194
46573-250MG04061832357263
BP86004061835278640
E9750-25G04061833609170
E9750-500MG04061833609187
E9750-1G04061835556779
03620-250G04061838619020
03620-1KG04061838619013
03620-50G04061838619037