Přeskočit na
02288
L-(−)-Malic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyma:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
746,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 510,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.09
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-601-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723541
MDL number:
Assay:
≥99%
746,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
impurities
≤0.3% water
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
101-103 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Application
L-(−)-Malic acid can be used:
  • As a carboxylate ligand in the preparation of a variety of chiral metal malates and coordination polymers.
  • In the preparation of poly(malic acid), which is a biodegradable, bioabsorbable and water-soluble polymer.
  • As a key ingredient in the total synthesis of (+)-australine, (+)-brasilenyne[1], epothilones B and D.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M641311257709172
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
optical activity
-
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
impurities
≤0.3% water
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)