Přeskočit na
00790
Acetophenone
≥99.0% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonyma:
Methyl phenyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 950,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023804
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-708-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605842
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Acetophenone, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 15 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1058 °F
impurities
≤0.02% free acid (as CH3COOH), ≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
transition temp
solidification point 19-20 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetophenone (Methyl phenyl ketone) is an alkyl phenyl ketone. Its triplet absorption spectra in non-polar solvents has been evaluated by nanosecond laser photolysis. Photoreduction of acetophenone has been investigated. N-chelate ligands based on chiral oxazolines catalyzed enantioselective hydrosilylation of acetophenone with α-naphtylphenylsilane has been reported. Intersystem crossing of aromatic aldehydes and ketones (benzaldehyde, acetophenone and benzophenone) has been studied. Rhodium(I) complexes containing optically active 2-(2′-pyridyl)pyridines efficiently catalyzes the reduction of acetophenone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W200905W20091042163
Acetophenone analytical standard
Supelco
42163
Acetophenone
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
100
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid, semisolid
form
liquid, semisolid
form
-
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Comment on "closing the loop on bond selective chemistry using tailored strong field laser pulses".
Xin Zhu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(17), 5264-5266 (2009-04-24)
Effects of solvent and substituents on the absorption spectra of triplet acetophenone and the acetophenone ketyl radical studied by nanosecond laser photolysis.
Lutz H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 77(14), 1758-1762 (1973)
Optically active nitrogen ligans: III. Enantioface-discriminating transfer hydrogenation of acetophenone catalyzed by rhodium (I) complexes with chiral 2-(2'-pyridyl) pyridines.
Botteghi C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 304(1), 217-225 (1986)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
00790-250ML04061838606266