O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
36 in. , 914 mm
W
24 in.
depth
24 in.
weight
64 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany