Key Documents
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
Synonyma:
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
225-306-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
>300 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
transition temp
flash point >150 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3