Key Documents
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
Synonyma:
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Lineární vzorec:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-283-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.13 kPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 130 °C
density
1.23 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)