8.03235
N,N-Dimethylacetamide
for synthesis
Synonyma:
N,N-Dimethylacetamide, Acetic acid dimethylamide, Acetyldimethylamine, DMA
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
1.76 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 64 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the synthesis of poly(amide-hydrazide)s–graphene composites.
- In the synthesis of N,N′-1,2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2- hydroxyethyl)-pentanamide based polyurethanes in presence of triethylamine catalyst.
Features and Benefits
- High dissolution power of various substrate.
- High capacity to solvate anions.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List