Key Documents
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
Synonyma:
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-549-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
650 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 250 °C
solubility
0.00007 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)