Merck
5.05880
L-745,870 Trihydrochloride
Synonyma:
L-745,870 Trihydrochloride, Dopamine D4 receptor Antagonist, L-745,870 trihydrochloride, L-745870, L745870
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H19ClN4 · 3HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
436.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.4 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c4c([nH]c3)nccc4
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21)
InChI key
OGJGQVFWEPNYSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Selective D4 receptor antagonist with excellent brain penetration. Displays an affinity (Ki) of 0.4 nM for human D4 receptors with >1000-fold binding selectivity over D2 and D3 receptors. Does not block agonist-induced activation of GIRK currents. It is used frequently in retinal and CNS studies of D4 modulation.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
D₄
Reversible: yes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Li, H. et al., 2013. J. Neurosci.33, 3135.
Pillai, G. et al. 1998. Neuropharmacol.337, 983.
Kulagowski, J. et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1941.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c