1.10079
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Synonyma:
Chloride chemical test strips
About This Item
Doporučené produkty
product name
Chloride Test, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chloride
measuring range
500-3000 mg/L (Cl-)
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
The MQuant® Chloride test strips are suitable for measuring chloride ions in all natural waters. Their concentration depends on geological factors and the general local situation. Chloride ions react with silver ions, decolorizing red-brown silver chromate. The chloride concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zones of the test strip with the color rows of a color scale. Especially prior to performing a COD (chemical oxygen demand) test it is recommended to measure the Chloride level of the sample as this is a mayor interference. Pre-testing samples with MQuant® Chloride test strips allows to choose the correct dilution factor and measurement range for COD testing which saves time and resources.
Linkage
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)