Key Documents
1.04403
Supelco
Mercury
for analysis and for polarography EMSURE®
About This Item
UNSPSC Code:
12141726
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
liquid
General description
Mercury (quicksilver) is extensively used in the manufacture of mercuric (I) and mercuric (II) compounds because it exists in two oxidation states +1 and +2. It is also used in the preparation of organomercury compounds and coordination complexes of mercury. Mercury(II) salts are used in the preparation of industrially important chemical reagents such as Millon′s base, Nessler′s reagent (potassium tetraiodomercurate), one-dimensional polymer (salts of HgNH2+)n), etc.
Packaging
Plastic bottle
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mercury-impacted scrap metal: Source and nature of the mercury
Finster ME, et al.
Journal of Environmental Management, 161, 303-308 (2015)
POTENTIOMETRIC-KINETIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF MERCURY (II) BY USING ORTHO ANISIDINE
Rao D Malleswara, et al.
International journal of plant animal and environmental sciences (2012)
Organomercury compounds in organic synthesis, 22 (2012)