Key Documents
1.04401
Supelco
Mercury
EMPLURA®
About This Item
UNSPSC Code:
12141726
NACRES:
NA.21
vapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
99.6-100.0% (complexometric)
form
liquid
impurities
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
Analysis Note
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)