1.02409
Zinc
volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Synonyma:
Zinc
About This Item
Doporučené produkty
agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
technique(s)
titration: suitable
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Features and Benefits
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Packaging
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.