W358509
L-Phenylalanine
99%, FCC
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
FCC
FDA 21 CFR 172.320
assay
99%
optical activity
[α]25/D -34.2°, c = 2 in H2O (dried basis)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 16.5 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.