Key Documents
PH000102
2-[(DICHLOROACETYL)AMINO]-3-HYDROXY-3-(4-NITROPHENYL)PROPYL PALMITATE
AldrichCPR
About This Item
Lineární vzorec:
C27H42Cl2N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
561.55
MDL number:
Other Notes