GF65730854
Hafnium
foil, 100x100mm, thickness 0.25mm, annealed, 97%
Synonyma:
Hafnium, HF000220
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Hf
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
assay
97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 657-308-54
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
size × thickness
100x100 mm × 0.25 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N