D131806
3,4-Dimethoxybenzoic acid
≥99%
Synonyma:
Veratric acid, 3,4-Dimethoxybenzoic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥99%
form
powder
mp
179-182 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c