Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Organická elektronika využívá organické vodiče a polovodiče pro aplikace v organické fotovoltaice, organických světelných diodách a organických tranzistorech.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.