Key Documents
681199
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
Synonyma:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4BrNO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
SMILES string
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
InChI key
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c