657875
2-(2-Aminoethyl)benzimidazole dihydrochloride
97%
Synonyma:
1H-Benzimidazole-2-ethanamine, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
SMILES string
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c