537217
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
mp
87-91 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c